Tlačiť
Oxid vanadičný ≥99.6%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11094.22 11094.36 11094.09
11094.22EA 78.62 EUR
11094.22 11094.36 11094.09
Oxid vanadičný ≥99.6%
Oxid vanadičný
Purity: 99.6% min CAS No.: 1314-62-1 Molecular Formula: V2O5 Formula Weight: 181.88 Physical Form: -10 Mesh Density: 3.357 Melting Point: 690° Boiling Point: 1750° dec. Merck Reference: 14,9921 UN No.: 2862 MDL No.: MFCD00011457
Vzorec: O₅V₂
Teplota varu: 1750 °C (rozkl.)
Teplota tavenia: 690 °C
Hustota: 3,357
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011457
Číslo CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
OSN: 2862
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9921