Tlačiť
Oxid vanadičný 99.6+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
206422500 206420010
ACRO206422500EA 124.75 EUR
ACRO206422500 ACRO206420010
Oxid vanadičný 99.6+%
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
Mw: 181.88
Teplota varu: 1750 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 690 °C
Hustota: 3.35 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011457
Číslo CAS: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
OSN: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange-brown Powder
Assay ≥99.60 %
Chromium (Cr) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm