Tlačiť
Vanadium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
215821-20G 215821-5G
SIAL215821-20GEA 477.74 EUR
SIAL215821-20G SIAL215821-5G
Vanadium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Vanadium(IV) oxide
Vzorec: O₂V
Teplota varu: 2700 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 238 °C
Hustota: 4,33 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00049702
Číslo CAS: 12036-21-4
EINECS: 234-841-1
OSN: 3285
ADR: 6.1,II