Vanadium(IV) oxide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
22957.09
22957.18
22957.09EA
129.56
EUR
22957.09
22957.18
Vanadium(IV) oxide ≥99% (metals basis)
Vanadium(IV) oxide
Purity: 99%
CAS No.: 12036-21-4
Molecular Formula: O2V, may contain V6O13
Formula Weight: 82.94
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.339
Appearance: Black
Melting Point: 1967°
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00049702
Vzorec:
O₂V Teplota varu: 2700 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1967 °C Hustota: 4,339 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049702 Číslo CAS: 12036-21-4 EINECS: 234-841-1 OSN: 3285 ADR: 6.1,III |