Tlačiť
Vanadium(IV) oxide ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
22957.09 22957.18
22957.09EA 129.56 EUR
22957.09 22957.18
Vanadium(IV) oxide ≥99% (metals basis)
Vanadium(IV) oxide
Purity: 99% CAS No.: 12036-21-4 Molecular Formula: O2V, may contain V6O13 Formula Weight: 82.94 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 4.339 Appearance: Black Melting Point: 1967° UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00049702
Vzorec: O₂V
Teplota varu: 2700 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1967 °C
Hustota: 4,339
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049702
Číslo CAS: 12036-21-4
EINECS: 234-841-1
OSN: 3285
ADR: 6.1,III