Tlačiť
Vanadium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
215988-100G 215988-25G
SIAL215988-100GEA 511.52 EUR
SIAL215988-100G SIAL215988-25G
Vanadium(III) oxide, Sigma-Aldrich®
Vanadium(III) oxide
Vzorec: O₃V₂
Mw: 149.88
Teplota tavenia: 1940
Hustota: 4.87 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011455
Číslo CAS: 1314-34-7
EINECS: 215-230-9
OSN: 3285
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10059