Vanadium(III) oxide ≥99.7% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
43377.22
43377.14
43377.22EA
492.29
EUR
43377.22
43377.14
Vanadium(III) oxide ≥99.7% (metals basis)
Vanadium(III) oxide
Purity: 99.7%
CAS No.: 1314-34-7
Molecular Formula: V2O3
Formula Weight: 149.88
Physical Form: Powder
Density: 4.87
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point: 1970°
Merck Reference: 14,9923
UN No.: 3285
MDL No.: MFCD00011455
Vzorec:
O₃V₂ Mw: 149.88 Teplota tavenia: 1970 °C Hustota: 4.87 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011455 Číslo CAS: 1314-34-7 EINECS: 215-230-9 OSN: 3285 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,9923 |
Výsledky špecifikačného testu
Total Metal Impurities | 0,3% max. |