Tlačiť
Oxid tantaličný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tantalum(V) oxide, Ditantalum pentaoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
204536-50G 204536-10G
SIAL204536-50GEA 497.39 EUR
SIAL204536-50G SIAL204536-10G
Oxid tantaličný, Sigma-Aldrich®
Oxid tantaličný
Vzorec: O₅Ta₂
Teplota tavenia: 1870…1880 °C
Hustota: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011254
Číslo CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056