Oxid tantaličný ≥99.993% (metals basis excluding Nb), Puratronic® (max. 0.005% Nb)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Tantalum(V) oxide, Ditantalum pentaoxide
10881.14
10881.22
10881.36
10881.14EA
247.89
EUR
10881.14
10881.22
10881.36
Oxid tantaličný ≥99.993% (metals basis excluding Nb), Puratronic® (max. 0.005% Nb)
Oxid tantaličný
Purity: 99.993%
CAS No.: 1314-61-0
Molecular Formula: Ta2O5
Formula Weight: 441.89
Physical Form: Powder
Density: 8.2
Melting Point: 1800°
Merck Reference: 14,9056
MDL No.: MFCD00011254
Vzorec:
O₅Ta₂ Teplota tavenia: 1800 °C Hustota: 8,2 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011254 Číslo CAS: 1314-61-0 EINECS: 215-238-2 Merck Index: 14,9056 |