Tlačiť
Oxid tantaličný 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tantalum(V) oxide, Ditantalum pentaoxide
194170100 194170500
ACRO194170100EA 85.04 EUR
ACRO194170100 ACRO194170500
Oxid tantaličný 99.99% (trace metals basis)
Oxid tantaličný
Vzorec: O₅Ta₂
Teplota tavenia: 1872 °C
Hustota: 8,2 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011254
Číslo CAS: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,09056
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %