Oxid niobičný ≥99.95% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
36478.14
36478.22
36478.14EA
147.61
EUR
36478.14
36478.22
Oxid niobičný ≥99.95% (metals basis)
Oxid niobičný
Purity: 99.95%
CAS No.: 1313-96-8
Molecular Formula: Nb2O5
Formula Weight: 265.81
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 4.6
Melting Point: 1520°
Merck Reference: 14,6559
MDL No.: MFCD00011128
For vacuum deposition
Vzorec:
Nb₂O₅ Teplota tavenia: 1520 °C Hustota: 4,6 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011128 Číslo CAS: 1313-96-8 EINECS: 215-213-6 Merck Index: 14,6559 |