Tlačiť
Oxid niobičný 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
193630500 193630100 193632500
ACRO193630500EA 212.6 EUR
ACRO193630500 ACRO193630100 ACRO193632500
Oxid niobičný 99.99% (trace metals basis)
Oxid niobičný
Vzorec: Nb₂O₅
Teplota tavenia: 1520 °C
Hustota: 4,47 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011128
Číslo CAS: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %