Tlačiť
Vanadium(III) chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197000250 197001000 197000050
ACRO197000250EA 171.28 EUR
ACRO197000250 ACRO197001000 ACRO197000050
Vanadium(III) chloride 97%
Vanadium(III) chloride
Vzorec: Cl₃V
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Hustota: 3 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011454
Číslo CAS: 7718-98-1
EINECS: 231-744-6
OSN: 2475
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue to violet to black Powder
Titration Argentometric ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.5 % (in water)