Tlačiť
Tantalum pentachloride 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tantalum (V) chloride
203910050 203910250 203911000
ACRO203910050EA 75.41 EUR
ACRO203910050 ACRO203910250 ACRO203911000
Tantalum pentachloride 99.99% (trace metals basis)
Tantalum pentachloride
Vzorec: Cl₅Ta
Teplota varu: 232…235 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 221 °C
Hustota: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011253
Číslo CAS: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
OSN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm