Tlačiť
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
510696-25G 510696-5G
SIAL510696-25GEA 556.36 EUR
SIAL510696-25G SIAL510696-5G
Niobium(V) chloride, Sigma-Aldrich®
Niobium(V) chloride
Vzorec: Cl₅Nb
Teplota varu: 254 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 205 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00011127
Číslo CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06649