Tlačiť
Niobium(V) chloride ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
11548.14 11548.22 11548.36
11548.14EA 148.82 EUR
11548.14 11548.22 11548.36
Niobium(V) chloride ≥99.9% (metals basis)
Niobium(V) chloride
Purity: 99.9% CAS No.: 10026-12-7 Molecular Formula: Cl5Nb Formula Weight: 270.20 Physical Form: -100 Mesh Powder, Packaged under argon Density: 2.74 Appearance: Yellow Odour: Acidic Melting Point: 208.3° Boiling Point: 248.2° Merck Reference: 14,6557 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011127
Vzorec: Cl₅Nb
Teplota varu: 248,2 °C
Teplota tavenia: 208,3 °C
Hustota: 2,74
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011127
Číslo CAS: 10026-12-7
EINECS: 233-059-8
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6557