Vanadium(III) bromide ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
81135.04
81135.09
81135.18
81135.04EA
104.29
EUR
81135.04
81135.09
81135.18
Vanadium(III) bromide ≥99.5% (metals basis)
Vanadium(III) bromide
Purity: 99.5%
CAS No.: 13470-26-3
Molecular Formula: VBr3
Formula Weight: 290.67
Physical Form: Crystalline
Density: 4.00
Melting Point: dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049695
Vzorec:
Br₃V Teplota tavenia: Dec. Hustota: 4,00 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049695 Číslo CAS: 13470-26-3 EINECS: 236-736-6 OSN: 3260 ADR: 8,II |