Tantalum pentabromide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
14041.09
14041.30
14041.18
14041.09EA
173.69
EUR
14041.09
14041.30
14041.18
Tantalum pentabromide ≥99.9% (metals basis)
Tantalum pentabromide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13451-11-1
Molecular Formula: TaBr5
Formula Weight: 580.49
Physical Form: -8 Mesh Powder
Density: 4.67
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 265°
Boiling Point: 348.8°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049563
Vzorec:
Br₅Ta Teplota varu: 348,8 °C Teplota tavenia: 265 °C Hustota: 4,67 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049563 Číslo CAS: 13451-11-1 EINECS: 236-618-4 OSN: 3260 ADR: 8,III |