Tlačiť
Titanium(IV) sulphide ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Titanium disulphide
12826.06 12826.14
12826.06EA 376.93 EUR
12826.06 12826.14
Titanium(IV) sulphide ≥99.8% (metals basis)
Titanium(IV) sulphide
Purity: 99.8% CAS No.: 12039-13-3 Molecular Formula: TiS2 (approx.) Formula Weight: 112.03 Physical Form: -200 Mesh Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00049598
Vzorec: S₂Ti
Mw: 112.01
Hustota: 3.22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049598
Číslo CAS: 12039-13-3
EINECS: 234-883-0
OSN: 3174
ADR: 4.2 III