Tlačiť
Zirconium tetrahydroxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
464171-100G 464171-500G
SIAL464171-100GEA 50.94 EUR
SIAL464171-100G SIAL464171-500G
Zirconium tetrahydroxide, Sigma-Aldrich®
Zirconium tetrahydroxide
Vzorec: H₄O₄Zr
Mw: 159.25
Číslo CAS: 14475-63-9
EINECS: 238-472-7