Tlačiť
Titanium(IV) propanolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tetrapropyl orthotitanate, Titanium (IV) propoxide, Titanium tetrapropanolate
M-Clarity™ quality level = MQ200
253081-100G 253081-500G
SIAL253081-100GEA 97.87 EUR
SIAL253081-100G SIAL253081-500G
Titanium(IV) propanolate, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) propanolate
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
Mw: 284.23
Teplota varu: 137
Hustota: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009365
Číslo CAS: 3087-37-4
EINECS: 221-411-3
OSN: 2413
ADR: 3 III