Tlačiť
Titanium(IV) ethanolate for synthesis
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 106.95 EUR
8.21083.0250 8.21083.1000
Titanium(IV) ethanolate for synthesis
Titanium(IV) ethanolate
Vzorec: C₈H₂₀O₄Ti
Mw: 228.12
Teplota varu: 150
Hustota: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 33
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009071
Číslo CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)