Tlačiť
Titanium(IV) butanolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
86910-1L 86910-250ML
SIAL86910-1LEA 260.36 EUR
SIAL86910-1L SIAL86910-250ML
Titanium(IV) butanolate, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) butanolate
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Ti
Mw: 340.34
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 47
Číslo MDL: MFCD00009433
Číslo CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
OSN: 1993
ADR: 3 III