Tlačiť
Titanium(IV) butanolate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Titanium (IV) butoxide, Titanium tetrabutanolate, Tetra-n-butyl orthotitanate, Titanium (IV) n-butoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21084.0100 8.21084.0500
8.21084.0100EA 38.35 EUR
8.21084.0100 8.21084.0500
Titanium(IV) butanolate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) butanolate
Vzorec: C₁₆H₃₆O₄Ti
Mw: 340.34
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 47
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009433
Číslo CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 340.32 g/mol
Boiling Point 310 - 314 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.6 hPa (20 °C)
Flash Point 47 °C
Explosion Limit 2.0 - 12.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)