Tlačiť
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
87560-100ML 87560-500ML
SIAL87560-100MLEA 73.3 EUR
SIAL87560-100ML SIAL87560-500ML
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) isopropoxide
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
Mw: 284.23
Teplota varu: 240
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 51
Číslo MDL: MFCD00008871
Číslo CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
OSN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614