Tlačiť
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
205273-500ML 205273-100ML 205273-2L
SIAL205273-500MLEA 102.14 EUR
SIAL205273-500ML SIAL205273-100ML SIAL205273-2L
Titanium(IV) isopropoxide, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) isopropoxide
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
Mw: 284.23
Teplota varu: 240
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 0.9711 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 51
Číslo MDL: MFCD00008871
Číslo CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
OSN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614