Tlačiť
Titanium(IV) isopropoxide for synthesis
Dodávateľ: Merck
Varování
8.21895.0250 8.21895.1000
8.21895.0250EA 58.56 EUR
8.21895.0250 8.21895.1000
Titanium(IV) isopropoxide for synthesis
Titanium(IV) isopropoxide
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
Teplota varu: 240 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 18…20 °C
Hustota: 0,9711 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008871
Číslo CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
OSN: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09614