Tlačiť
Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Titanium tetraisopropanolate, Titanium (IV) isopropoxide
194700050 194702500 194700010 194700025
ACRO194700050EA 42.06 EUR
ACRO194700050 ACRO194702500 ACRO194700010 ACRO194700025
Titanium(IV) isopropoxide 98+%
Titanium(IV) isopropoxide
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Ti
Mw: 284.23
Teplota varu: 240 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: >15 °C
Hustota: 0.95 g/cm³
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008871
Číslo CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
OSN: 2413
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09614
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥15 °C
Assay 16.6 to 17.3 % (Ti)
Color scale ≤100 APHA