Tlačiť
Oxid zirkoničitý ≥99% (metals basis excluding Hf), nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
44886.14 44886.22 44886.36
44886.14EA 113.92 EUR
44886.14 44886.22 44886.36
Oxid zirkoničitý ≥99% (metals basis excluding Hf), nanopowder
Oxid zirkoničitý
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: O2Zr Formula Weight: 123.22 Physical Form: 15-25nm APS Powder, S.A. 20-30 m2/g Density: 5.89 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Vzorec: ZrO₂
Mw: 123.22
Teplota varu: ∼5000 °C
Teplota tavenia: ∼2700 °C
Hustota: 5.89
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011310
Číslo CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180