Oxid zirkoničitý ≥99% (metals basis excluding Hf), nanopowder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
44886.14
44886.22
44886.36
44886.14EA
113.92
EUR
44886.14
44886.22
44886.36
Oxid zirkoničitý ≥99% (metals basis excluding Hf), nanopowder
Oxid zirkoničitý
Purity: 99%
CAS No.: 1314-23-4
Molecular Formula: O2Zr
Formula Weight: 123.22
Physical Form: 15-25nm APS Powder, S.A. 20-30 m2/g
Density: 5.89
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 2700°
Boiling Point: ca 5000°
Merck Reference: 14,10180
MDL No.: MFCD00011310
Vzorec:
ZrO₂ Mw: 123.22 Teplota varu: ∼5000 °C Teplota tavenia: ∼2700 °C Hustota: 5.89 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011310 Číslo CAS: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 Merck Index: 14,10180 |