Tlačiť
Titanium(IV) oxide rutile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
637262-100G 637262-25G 637262-500G
SIAL637262-100GEA 329.32 EUR
SIAL637262-100G SIAL637262-25G SIAL637262-500G
Titanium(IV) oxide rutile, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) oxide rutile
Vzorec: O₂Ti
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4,197 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2