Titanium(IV) oxide rutile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
M-Clarity™ quality level = MQ200
224227-100G
224227-500G
SIAL224227-100GEA
204.97
EUR
SIAL224227-100G
SIAL224227-500G
Titanium(IV) oxide rutile, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) oxide rutile
Vzorec:
O₂Ti Mw: 79.88 Teplota tavenia: 1855 Hustota: 4.197 g/cm³ (25 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00011269 Číslo CAS: 1317-80-2 EINECS: 215-282-2 |