Tlačiť
Titanium(IV) oxide rutile ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43047.A1 43047.30 43047.A7
43047.A1EA 162.45 EUR
43047.A1 43047.30 43047.A7
Titanium(IV) oxide rutile ≥99.5% (metals basis)
Titanium(IV) oxide rutile
Purity: 99.5% min CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: O2Ti Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1.0-2.0 Micron APS Powder Density: 4.23 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Vzorec: O₂Ti
Teplota varu: 2500…3000 °C
Teplota tavenia: 1830…1850 °C
Hustota: 4,23
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2
Merck Index: 14,9472