Tlačiť
Titanium(IV) oxide anatase, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
M-Clarity™ quality level = MQ100
637254-100G 637254-500G 637254-50G
SIAL637254-100GEA 439.63 EUR
SIAL637254-100G SIAL637254-500G SIAL637254-50G
Titanium(IV) oxide anatase, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) oxide anatase
Vzorec: TiO₂
Mw: 79.88
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1