Tlačiť
Titanium(IV) oxide anatase, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
M-Clarity™ quality level = MQ200
248576-100G 248576-10KG 248576-1KG
SIAL248576-100GEA 46.13 EUR
SIAL248576-100G SIAL248576-10KG SIAL248576-1KG
Titanium(IV) oxide anatase, Sigma-Aldrich®
Titanium(IV) oxide anatase
Vzorec: TiO₂
Mw: 79.88
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 1317-70-0
EINECS: 215-280-1