Titanium(IV) oxide anatase ≥99.6% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36199.14
36199.22
36199.36
36199.14EA
61.37
EUR
36199.14
36199.22
36199.36
Titanium(IV) oxide anatase ≥99.6% (metals basis)
Titanium(IV) oxide anatase
Purity: 99.6%
CAS No.: 1317-70-0
Molecular Formula: O2Ti
Formula Weight: 79.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.9
Merck Reference: 14,9472
MDL No.: MFCD00011269
Vzorec:
TiO₂ Hustota: 3,9 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011269 Číslo CAS: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 Merck Index: 14,9472 |