Tlačiť
Titanium(IV) oxide anatase 98+%, powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
213581000 213580010
ACRO213581000EA 52.55 EUR
ACRO213581000 ACRO213580010
Titanium(IV) oxide anatase 98+%, powder
Titanium(IV) oxide anatase
Vzorec: TiO₂
Mw: 79.88
Teplota tavenia: 1855 °C
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay ≥98.0 %
Particle size ≤0.05 % (residue on 44 µm sieve)
pH 7.3 to 8.3 (suspension in water)