Tlačiť
Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
634662-25G 634662-100G
SIAL634662-25GEA 111.11 EUR
SIAL634662-25G SIAL634662-100G
Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
Teplota varu: 2900 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549