Tlačiť
Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204757-125G 204757-25G
SIAL204757-125GEA 620.54 EUR
SIAL204757-125G SIAL204757-25G
Oxid titaničitý, Sigma-Aldrich®
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
Teplota varu: 2900 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549