Tlačiť
Titanium(IV) oxide anatase catalyst support
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43828.30 43828.A1 43828.A7
43828.30EA 125.15 EUR
43828.30 43828.A1 43828.A7
Titanium(IV) oxide anatase catalyst support
Titanium(IV) oxide anatase
CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: 1/8" Pellets Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011269
Vzorec: TiO₂
Teplota varu: 2900 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 215-280-1
Merck Index: 13,09549