Titanium(IV) oxide anatase catalyst support
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
43828.30
43828.A1
43828.A7
43828.30EA
125.15
EUR
43828.30
43828.A1
43828.A7
Titanium(IV) oxide anatase catalyst support
Titanium(IV) oxide anatase
CAS No.: 1317-80-2
Molecular Formula: TiO2
Formula Weight: 79.90
Physical Form: 1/8" Pellets
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011269
Vzorec:
TiO₂ Teplota varu: 2900 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1855 °C Hustota: 4,2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011269 Číslo CAS: 13463-67-7 EINECS: 215-280-1 Merck Index: 13,09549 |