Tlačiť
Oxid titaničitý ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
10897.09 10897.18 10897.30
10897.09EA 144.81 EUR
10897.09 10897.18 10897.30
Oxid titaničitý ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Oxid titaničitý
Purity: 99.995% CAS No.: 13463-67-7 Molecular Formula: TiO2, predominantly rutile and anatase Formula Weight: 79.90 Physical Form: -22 Mesh Powder Density: 4.26 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Vzorec: TiO₂
Mw: 79.88
Teplota varu: 2500…3000 °C
Teplota tavenia: 1830…1850 °C
Hustota: 4.26
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 14,9472