Tlačiť
Oxid titaničitý, Aeroxide® P25
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
384290500 384292500 384290010
ACRO384290500EA 100.28 EUR
ACRO384290500 ACRO384292500 ACRO384290010
Oxid titaničitý, Aeroxide® P25
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
Teplota varu: 2900 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4,23 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay ≥99.5 % (on ignited substance) Typical
Specific surface area 35 to 65 m²/g
pH 3.5 to 4.5 (4 % dispersion)
Acidity (HCl) ≤0.3 %