Tlačiť
Oxid titaničitý 98.0-100.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
277370010 277370100
ACRO277370010EA 98.28 EUR
ACRO277370010 ACRO277370100
Oxid titaničitý 98.0-100.5%
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
Teplota varu: 2900 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4,23 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Acidity/alkalinity Passes test
Titration 98.0 to 100.5 %
Antimony (Sb) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Barium (Ba) passes test
Iron (Fe) ≤200 ppm
Soluble matter ≤0.5 % (in water)