Oxid titaničitý predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
194340050
194340250
ACRO194340050EA
87.44
EUR
ACRO194340050
ACRO194340250
Oxid titaničitý predominantly rutile 99.999% (trace metals basis)
Oxid titaničitý
Vzorec:
TiO₂ Teplota varu: 2900 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: 1855 °C Hustota: 4,23 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011269 Číslo CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Merck Index: 13,09549 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |