Titanium(III) oxide ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
77127.18
77127.30
77127.18EA
245.09
EUR
77127.18
77127.30
Titanium(III) oxide ≥99.8% (metals basis)
Titanium(III) oxide
Purity: 99.8%
CAS No.: 1344-54-3
Molecular Formula: Ti2O3
Formula Weight: 143.80
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.6
Melting Point: 2130° dec.
MDL No.: MFCD00036278
Vzorec:
O₃Ti₂ Teplota tavenia: 2130 °C (rozkl.) Hustota: 4,6 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036278 Číslo CAS: 1344-54-3 EINECS: 215-697-9 |