Oxid titanatý ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Titanium oxide, Titanium monoxide
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
77126.06EA
58.56
EUR
77126.06
77126.14
77126.22
77126.36
Oxid titanatý ≥99.5% (metals basis)
Oxid titanatý
Purity: 99.5%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Vzorec:
OTi Teplota varu: >3000 °C Teplota tavenia: 1700 °C Hustota: 4,95 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036279 Číslo CAS: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |