Oxid titanatý ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Titanium oxide, Titanium monoxide
42939.14
42939.22
42939.36
42939.14EA
151.62
EUR
42939.14
42939.22
42939.36
Oxid titanatý ≥99.9% (metals basis)
Oxid titanatý
Purity: 99.9%
CAS No.: 12137-20-1
Molecular Formula: TiO
Formula Weight: 63.90
Physical Form: Lump
Density: 4.95
Melting Point: 1700°
Boiling Point:
Vzorec:
OTi Teplota varu: >3000 °C Teplota tavenia: 1700 °C Hustota: 4,95 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036279 Číslo CAS: 12137-20-1 EINECS: 235-236-5 |