Titanium(III,IV) oxide ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39000.14
39000.22
39000.14EA
161.25
EUR
39000.14
39000.22
Titanium(III,IV) oxide ≥99.9% (metals basis)
Titanium(III,IV) oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 12065-65-5
Molecular Formula: Ti3O5
Physical Form: 3-10mm Pieces
Density: 4.20
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00210650
Used for optical coatings
Vzorec:
O₅Ti₃ Teplota tavenia: 1800 °C Hustota: 4,20 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00210650 Číslo CAS: 12065-65-5 |