Tlačiť
Hafnium dioxide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
202118-100G 202118-25G
SIAL202118-100GEA 365.82 EUR
SIAL202118-100G SIAL202118-25G
Hafnium dioxide, Sigma-Aldrich®
Hafnium dioxide
Vzorec: HfO₂
Teplota varu: 5400 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2812 °C
Hustota: 9,68 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00003565
Číslo CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,04727