Tlačiť
Hafnium dioxide ≥99.95% (metals basis excluding Zr) (max. 0.5% Zr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
35666.03 35666.06 35666.14
35666.03EA 52.55 EUR
35666.03 35666.06 35666.14
Hafnium dioxide ≥99.95% (metals basis excluding Zr) (max. 0.5% Zr)
Hafnium dioxide
Purity: 99.95%, CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Vzorec: HfO₂
Mw: 210.49
Teplota varu: 5400
Teplota tavenia: 2774 °C
Hustota: 9.68
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003565
Číslo CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588