Tlačiť
Titanium nitride ≥99.5% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Titanium nitride
41556.18 41556.30 41556.A1
41556.18EA 128.36 EUR
41556.18 41556.30 41556.A1
Titanium nitride ≥99.5% (metals basis)
Titanium nitride
Purity: 99.5% CAS No.: 25583-20-4 Molecular Formula: TiN Formula Weight: 61.91 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.22 Appearance: Yellow Melting Point: 2950° MDL No.: MFCD00049596
Vzorec: NTi
Teplota tavenia: 2950 °C
Hustota: 5,22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049596
Číslo CAS: 25583-20-4
EINECS: 247-117-5