Titanium nitride ≥99.7% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
14510.18
14510.30
14510.A1
14510.18EA
132.37
EUR
14510.18
14510.30
14510.A1
Titanium nitride ≥99.7% (metals basis)
Titanium nitride
Purity: 99.7%
CAS No.: 25583-20-4
Molecular Formula: TiN
Formula Weight: 61.91
Physical Form:
Vzorec:
NTi Teplota tavenia: 2950 °C Hustota: 5,22 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00049596 Číslo CAS: 25583-20-4 EINECS: 247-117-5 |